Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, 98%, stikk. med 100 ppm BHT
Artikelnummer. 11326846
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326846 50 g 50g
11316846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04207.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82,15 g/mol
2,3-Dimethyl-1,3-butadien gennemgår Diels Alder cycloadditionsreaktion og deltager også i polymerisationsreaktioner. Det er også involveret i fremstilling af syntetisk gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dimethyl-1,3-butadien gennemgår Diels Alder cycloadditionsreaktion og deltager også i polymerisationsreaktioner. Det er også involveret i fremstilling af syntetisk gummi.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-81-5
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00008595
InChI nøgle SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC navn 2,3-dimethylbuta-1,3-dien
SMIL CC(=C)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Navn note stabiliseret med 100 ppm BHT
Smeltepunkt -76 °C
Tæthed 0.726
Kogepunkt 68 °C til 69 °C
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 605285
Merck Index 14,3238
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 82.15
Procent renhed 98%