Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, 98%, stikk. med 100 ppm BHT
Beskrivelse
2,3-Dimethyl-1,3-butadien gennemgår Diels Alder cycloadditionsreaktion og deltager også i polymerisationsreaktioner. Det er også involveret i fremstilling af syntetisk gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dimethyl-1,3-butadien gennemgår Diels Alder cycloadditionsreaktion og deltager også i polymerisationsreaktioner. Det er også involveret i fremstilling af syntetisk gummi.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
| Navn note | stabiliseret med 100 ppm BHT |
| Smeltepunkt | -76 °C |
| Tæthed | 0.726 |
| Kogepunkt | 68 °C til 69 °C |
| Flammepunkt | −1 °C (30 °F) |
| Brydningsindeks | 1.438 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 605285 |
| Vis mere |