Få mere at vide
2,3-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30380208
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30380208 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30380208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48098810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Molekylær formel C8H10O3
Mængde 10 mg
Synonym 1-Hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, NSC 80659
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMIL COc1cccc(O)c1OC
Molekylvægt (g/mol) 154.16