Få mere at vide
2,3-dimethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431957
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431957 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 15431957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044060.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5150-42-5 | C8H10O3 | 154.165 g/mol
2,3-Dimethoxyphenol bruges til at studere den nitrosative deaminering af DNA-baser induceret af reaktive nitrogenarter (RNS), mens man studerer årsagen til mutagenese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxyphenol
CAS 5150-42-5
Tæthed 1.182 g/mL
Kogepunkt 233 °C til 234 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Molekylær formel C8H10O3
Brydningsindeks 1.54
MDL nummer MFCD00008366
Mængde 2 g
Synonym dimethoxyphenol, phenol, dimethoxy, unii-ow147i6c84, 1-hydroxy-2,3-dimethoxybenzene, pyrogallol 1,2-dimethyl ether, phenol, 2,3-dimethoxy, phenol,3-dimethoxy, 2,3-di-methoxyphenol, 2,3-dim ethoxyphenol, 2,3-dimethoxy phenol
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
InChI nøgle QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)O
IUPAC navn 2,3-dimethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 154.165
PubChem CID 78828
Formel vægt 154.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske