missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimethoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%

Artikelnummer. p-7022938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418476 10 g 10g
11428476 50 g 50g
11438476 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11418476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15936.09
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208,213 g/mol

2,3-dimethoxykanelsyre anvendes i syntesen af (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-ethandiyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamid].

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
2,3-dimethoxykanelsyre anvendes til syntese af (2E,2E,′2E)-′′N,N′ ,N′′ -(nitrilotri-2,1-ethandiyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamid].

Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7345-82-6
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.213
MDL nummer MFCD00004376
InChI nøgle QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 735842
IUPAC navn (E)-3-(2,3-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Mængde 10 g
Beilstein 2695122
Formel vægt 208.21
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.