Få mere at vide
2,3-Dimethoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11418476
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418476 10 g 10g
11428476 50 g 50g
11438476 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15936.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208,213 g/mol
2,3-dimethoxykanelsyre anvendes i syntesen af (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-ethandiyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamid].
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dimethoxykanelsyre anvendes til syntese af (2E,2E,′2E)-′′N,N′ ,N′′ -(nitrilotri-2,1-ethandiyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamid].
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7345-82-6
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.213
MDL nummer MFCD00004376
InChI nøgle QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 735842
IUPAC navn (E)-3-(2,3-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Mængde 10 g
Beilstein 2695122
Formel vægt 208.21
Procent renhed ≥98%