Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30372063
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30372063 1 g
1 options
Artikelnummer. 30372063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4795881G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Molekylær formel C9 H10 O4
Mængde 1 g
Synonym ortho-Veratric acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC navn 2,3-dimethoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579