Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 1521-38-6 |
| Molekylær formel | C9 H10 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | ortho-Veratric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)O)c1OC |
| IUPAC navn | 2,3-dimethoxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vægt | 182.0579 |