Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzenboronsyre, 97+%
Artikelnummer. 11401137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401137 5 g 5g
11491127 1 g 1g
11411137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24125.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 40972-86-9 | C8H11BO4 | 181,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40972-86-9
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.98
MDL nummer MFCD02683112
InChI nøgle VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 2,3-dimethoxyphenyl, 2,3-dimethoxyphenylboronicacid, 3-boronoveratrole, pubchem14109, acmc-209jhv, ksc235o1n, 2,3-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 5156491
IUPAC navn (2,3-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC=CC(B(O)O)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 5 g
Beilstein 3051295
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%