Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421929
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16421929 1 g
1 options
Artikelnummer. 16421929 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY41407
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) is a benzaldehyde analog, with high antifungal activity (MIC=2.5 mM) 2,3-Dimethoxybenzaldehyde (o-Veratraldehyde) could be used for the synthesis of berberine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Fysisk form Solid
CAS 86-51-1
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym o-Veratraldehyde 5,6-Dimethoxybenzaldehyde
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(C=O)C=CC=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.17
Procent renhed 99.54%