Få mere at vide
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-hydroquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-hydroquinone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4,10-11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 184.0736 |