Få mere at vide
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 11964871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11964871 5 g 5g
11954871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-94-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-94-7
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00001595
InChI nøgle UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
PubChem CID 69068
ChEBI CHEBI:27906
IUPAC navn 2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Farve Rød til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.