Få mere at vide
2,3-Dimercapto-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30379618
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30379618 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30379618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460450500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimercaprol
CAS 59-52-9
Molekylær formel C3 H8 O S2
Mængde 500 mg
Synonym 2,3-Dimercapto-1-propanol, 1,2-Dimercapto-3-propanol, 1,2-Dithioglycerol, 2,3-Dimercaptopropanol, 2,3-Dithiopropan-1-ol, 2,3-Dithiopropanol, 3-Hydroxy-1,2-propanedithiol, Antoxol, BAL, British antilewisite, DMP, Dicaptol, Dimercaprol, Dimersol, Dithioglycerine, Dithioglycerol, NSC 39515, NSC 4646, Panobal, Sulfactin, α,β-Dithioglycerol
InChI formel InChI=1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
SMIL OCC(S)CS
IUPAC navn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 124.22
Formel vægt 124.0017