Få mere at vide
2,3-Dimercapto-1-propansulfonsyrenatriumsaltmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442776
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442776 250 mg 250mg
15432776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56578.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207233-91-8 | C3H7O3S3 | 187.27 g/mol
Natrium-2,3-dimercaptopropansulfonatmonohydrat er blevet brugt i en undersøgelse for at vurdere dets anvendelse som modgift.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium 2,3-dimercaptopropansulfonat monohydrat er blevet brugt i en undersøgelse for at
vurdere dets anvendelse som modgift.
Opløselighed Opløseligt
i vand: 100 mg/ml
Bemærkninger
°Opbevares ved 4 C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207233-91-8
Molekylær formel C3H7O3S3
Molekylvægt (g/mol) 187.27
MDL nummer MFCD00149543
InChI nøgle JLVSRWOIZZXQAD-GSVOUGTGSA-M
Synonym sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
PubChem CID 23676755
SMIL [O-]S(=O)(=O)C[C@H](S)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Smeltepunkt ∽229°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Beilstein 3734863
Merck Index 14,3210
Opløselighedsinformation Soluble in Water: 100mg/ml
IUPAC navn (2R)-2,3-disulfanylpropan-1-sulfonat
Formel vægt 228.30 (210.28 Anhydrous)
Procent renhed 98%