missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30011345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011345 10 mg
30008211 50 mg
30008290 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46792510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2062656-92-0
Molekylær formel C6 H7 O7 . K
Molekylvægt (g/mol) 230.21
Synonym 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt (Technical Grade), Potassium (4R,5S)-4,5,6-Trihydroxy-2,3-dioxohexanoate
IUPAC navn potassium;(4R,5S)-4,5,6-trihydroxy-2,3-dioxo-hexanoate
SMIL [K+].OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)C(=O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Diketogulonic Acid Potassium Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-3,7-9H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m0./s1
Formel vægt 229.9829
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.