Få mere at vide
2,3-Dihydroxyquinoxaline, 98%
Artikelnummer. 11391957
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391957 25 g 25g
11301967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07581.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15804-19-0 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15804-19-0
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00006723
InChI nøgle ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxyquinoxaline, quinoxaline-2,3-diol, quinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-quinoxalinediol, 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro, usaf ek-6232, 2,3 1h,4h-quinoxalinedione, quinoxaline, 2,3-dihydroxy, unii-apo55iz9e1
PubChem CID 27491
IUPAC navn 1,4-dihydroquinoxalin-2,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxyquinoxaline
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 136884
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%