Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropyl Salicylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxypropyl Salicylate |
| CAS | 6170-45-2 |
| Molekylær formel | C10 H12 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydroxypropyl-2-hydroxybenzoate, Glycerol α-Monosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c11-5-7(12)6-15-10(14)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,11-13H,5-6H2 |
| SMIL | OCC(O)COC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl 2-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.199 |
| Formel vægt | 212.068 |