Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17902546
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17902546 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17902546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.17
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 64622-21-5
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
InChI formel InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(O)CO
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 280.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 280.1675 g/mol