Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| CAS | 64622-21-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H24 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Vis mere |