Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate |
| CAS | 62285-15-8 |
| Molekylær formel | C14H26O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Glyceryl Undecylenate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| SMIL | O=C(CCCCCCCCC=C)OCC(CO)O |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl undec-10-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.36 |
| Formel vægt | 258.18 |