missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxypropyl 10-undecenoate |
| CAS | 62285-15-8 |
| Molekylær formel | C14H26O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Glyceryl Undecylenate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| SMIL | O=C(CCCCCCCCC=C)OCC(CO)O |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl undec-10-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.36 |
| Formel vægt | 258.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?