Få mere at vide
2,3-Dihydroxypropanoic Acid(20% in water), TRC
Artikelnummer. 30136648
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136648 25 g -
30133152 5 g -
30011914 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49345325G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 473-81-4
Molekylær formel C3H6O4
Molekylvægt (g/mol) 106.08
Synonym Glyceric Acid
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropanoic acid
SMIL OCC(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxypropanoic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)
Formel vægt 106.0266
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,3-Dihydroxypropanoic Acid 20%