missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dihydroxypropanoic Acid(20% in water), TRC

Artikelnummer. 30133152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133152 5 g -
30136648 25 g -
30011914 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4934535G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 473-81-4
Molekylær formel C3H6O4
Molekylvægt (g/mol) 106.08
Synonym Glyceric Acid
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropanoic acid
SMIL OCC(O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxypropanoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)
Formel vægt 106.0266
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,3-Dihydroxypropanoic Acid 20%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.