Få mere at vide
Ammoniumsulfat, 99,95% (metalbasis)
Product Code. 11404110
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Mængde Unit Size
11404110 10 g 10g
1 options
Product Code. 11404110 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11307.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.16 DKK
    172.65 DKK / 10g
    Spare 39.51 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2,3-Dihydroxynaphthalen bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptiske midler.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxynaphthalene
CAS 92-44-4
Smeltepunkt 162 °C til 165 °C
Flammepunkt 175 °C
Molekylær formel C10H8O2
MDL nummer MFCD00004073
Mængde 10 g
Beilstein 742375
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene
Opløselighedsinformation Letopløselig i vandig opløsning.
InChI nøgle JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC navn naphthalen-2,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.17
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%