Få mere at vide
2,3-Dihydroxynaphthalen, 98%
Beskrivelse
2,3-Dihydroxynaphthalen bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-Dihydroxynaphthalen bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptiske midler.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 162 °C til 165 °C |
| Flammepunkt | 175 °C (347 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 742375 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 98% |