Få mere at vide
2,3-dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473694
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473694 50 g 50g
11483694 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473694 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11307.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2,3-Dihydroxynaphthalen bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Dihydroxynaphthalen bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptiske midler.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-44-4
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00004073
InChI nøgle JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
IUPAC navn naphthalen-2,3-diol
SMIL OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Flammepunkt 175°C (347°F)
Mængde 50 g
Beilstein 742375
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediol