Få mere at vide
2,3-Dihydroxynaphthalen, 97%
Artikelnummer. 10396220 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396220 50 g Plastflaske 50g
10306230 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396220 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 115020500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-44-4
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00004073
InChI nøgle JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
IUPAC navn naphthalen-2,3-diol
SMIL OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydroxynaphthalene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162,0 °C til 166,0 °C
Farve Beige-grå til hvid
Flammepunkt 175 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C10H6(OH)2
Mængde 50 g
Beilstein 06, 982
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.