Få mere at vide
2',3-Dihydroxyflavone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377429 1 g 1g
11387429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27841.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6068-76-4 | Molecular Formula: C15H10O4 | Molecular Weight: 254.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6068-76-4
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
MDL nummer MFCD00017674
InChI nøgle VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3-Dihydroxyflavone
Smeltepunkt 201 °C til 204 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 254.24
Procent renhed 97%