Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxybenzamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11) |
| Formel vægt | 153.0426 |