missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydroxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propyl-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 213971-34-7 |
| Molekylær formel | C22 H22 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | FX11 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O4/c1-3-7-16-17-10-13(2)15(11-14-8-5-4-6-9-14)12-18(17)19(22(25)26)21(24)20(16)23/h4-6,8-10,12,23-24H,3,7,11H2,1-2H3,(H,25,26) |
| SMIL | CCCc1c(O)c(O)c(C(=O)O)c2cc(Cc3ccccc3)c(C)cc12 |
| IUPAC navn | 7-benzyl-2,3-dihydroxy-6-methyl-4-propylnaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vægt | 350.1518 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?