missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydroxy-4-oxopentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxy-4-oxopentanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-2(6)3(7)4(8)5(9)10/h3-4,7-8H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 148.0372 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?