Få mere at vide
2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 134.0579 |