missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-dihydroxy-2-methylbutanoic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H10 O4 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)5(2,9)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | [Na].O=C(O)C(O)(C)C(O)C |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxy-2-methyl-butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.12 |
| Formel vægt | 157.05 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?