missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H9 Na O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4.Na/c1-3(6)5(2,9)4(7)8;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CC(O)C(C)(O)C(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | (2,3-dihydroxy-2-methylbutanoyl)oxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.112 |
| Formel vægt | 156.04 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?