Få mere at vide
2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4,13-14H |
| Formel vægt | 190.0266 |