Få mere at vide
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641475
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10641475 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10235624 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641475 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 260063-21-6
Molekylær formel C7H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 186.181
MDL nummer MFCD07801102
InChI nøgle DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
IUPAC navn 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.19
Procent renhed 97%