Få mere at vide
2,3-dihydropyrido[2,3-d][1,3]oxazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10345012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10345012 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10293182 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10345012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06586EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60832-72-6
Molekylær formel C6H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.11
MDL nummer MFCD00204215,MFCD09065038
InChI nøgle OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 2799900
ChEBI CHEBI:38580
IUPAC navn 3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-on
SMIL O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 136.11
Procent renhed 97%