Få mere at vide
2,3-Dihydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30378240
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378240 1 L
30372343 250 mL
30370134 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4464101L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-99-7
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Synonym 4,5-Dihydrofuran, NSC 85221
SMIL C1CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrofuran
Mængde 1 L
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Formel vægt 70.0419