Få mere at vide
2,3-Dihydrofuran, 98+%
Artikelnummer. 11428967
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428967 500 g 500g
11408967 25 g 25g
11418967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20575.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70,09 g/mol
2,3-Dihydrofuran er et alsidigt reagens, der anvendes i lanthanid-katalyserede Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner og i Rh(II)-stabiliserede cycloadditioner med vinylcarbenoider. Det anvendes til alkylering med aktive methylenforbindelser, katalyseret af trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)palladium(II). Det bruges også til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3
-Dihydrofuran er et alsidigt reagens, der anvendes i lanthanid-katalyserede Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner og i Rh(II)-stabiliserede cycloadditioner med vinylcarbenoider. Det anvendes til alkylering med aktive methylenforbindelser, katalyseret af trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)palladium(II). Det bruges også til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom antitumormidler.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C, 20
g/L °og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-99-7
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00003205
InChI nøgle JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC navn 2,3-dihydrofuran
SMIL C1CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrofuran
Tæthed 0.927
Kogepunkt 54 °C til 55 °C
Flammepunkt −24 °C (−11 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 500 g
FN nummer UN3271
Beilstein 103168
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C, 20 g/L og kloroform.
Formel vægt 70.09
Procent renhed ≥98%