Få mere at vide
2,3-Dihydrofuran, 98+%
Beskrivelse
2,3-Dihydrofuran er et alsidigt reagens, der anvendes i lanthanid-katalyserede Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner og i Rh(II)-stabiliserede cycloadditioner med vinylcarbenoider. Det anvendes til alkylering med aktive methylenforbindelser, katalyseret af trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)palladium(II). Det bruges også til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Dihydrofuran er et alsidigt reagens, der anvendes i lanthanid-katalyserede Diels-Alder-reaktioner med 2-pyroner og i Rh(II)-stabiliserede cycloadditioner med vinylcarbenoider. Det anvendes til alkylering med aktive methylenforbindelser, katalyseret af trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)palladium(II). Det bruges også til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom antitumormidler.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C, 20
g/L °og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevar den på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydrofuran |
| Tæthed | 0.927 |
| Kogepunkt | 54 °C til 55 °C |
| Flammepunkt | −24 °C (−11 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.4245 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 103168 |
| Synonym | 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan |
| Vis mere |