Få mere at vide
2,3-Dihydrofuran, 98+%
Artikelnummer. 10533941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533941 100 g Glasflaske 100g
10773001 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190441000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-99-7
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00003205
InChI nøgle JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC navn 2,3-dihydrofuran
SMIL C1CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrofuran
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9270g/mL
Kogepunkt 54°C to 55°C
Flammepunkt -24°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4220 to 1.424
Mængde 100 g
Beilstein 17, III, 141
Fieser 12,189; 15,95
Specifik vægtfylde 0.927
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.