Få mere at vide
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30374491
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30374491 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30374491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4484902.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Molekylær formel C9 H8 O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
SMIL O=Cc1ccc2OCCc2c1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.0524