Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10404665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404665 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10071664 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00914CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 13414-56-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD11109313
InChI nøgle UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin
SMIL NC1=CC=CC2=C1OCC2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%