Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071664
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10071664
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00914DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13414-56-7
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD11109313
InChI nøgle UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amin
SMIL NC1=CC=CC2=C1OCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%