Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672053 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10100782 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00813CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 55745-74-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00728869
InChI nøgle WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
PubChem CID 2735367
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmethanamin
SMIL NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.65
Procent renhed 97%