Få mere at vide
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15458535
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458535 250 mg 250mg
15436417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33579.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115010-11-2 | C8H7ClO3S | 218,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115010-11-2
Molekylær formel C8H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 218.65
MDL nummer MFCD02677703
InChI nøgle RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 218.66
Procent renhed 97%