Få mere at vide
2',3'-Dihydro-7-methoxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),1'-[1H]phenalen]-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Dihydro-7-methoxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),1'-[1H]phenalen]-3-one |
| CAS | 1391052-83-7 |
| Molekylær formel | C21H16O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O3/c1-23-18-10-9-13-11-12-21(17-8-4-6-15(18)19(13)17)16-7-3-2-5-14(16)20(22)24-21/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2CCC3(OC(=O)c4ccccc34)c5cccc1c25 |
| IUPAC navn | 7-methoxyspiro[1,2-dihydrophenalene-3,3'-2-benzofuran]-1'-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.35 |
| Formel vægt | 316.1099 |