Få mere at vide
2,3-Dihydro-7-azanol, 97+%
Artikelnummer. 15421829
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421829 25 g 25g
15411829 5 g 5g
15431829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64551.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120,155 g/mol
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som farmaceutisk råmateriale og mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10592-27-5
Molekylær formel C7H8N2
Molekylvægt (g/mol) 120.155
MDL nummer MFCD06659751
InChI nøgle ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
PubChem CID 10011889
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL C1CNC2=C1C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-7-azaindole
Smeltepunkt 78 °C til 83 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 116366
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 120.15
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver