Få mere at vide
2,3-Dihydro-6-methoxy-fenalen-1-one, TRC
Artikelnummer. 30369796
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30369796 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30369796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44958550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one
CAS 100621-80-5
Molekylær formel C14H12O2
Mængde 50 mg
Synonym 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3
SMIL COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23
IUPAC navn 6-methoxy-2,3-dihydrophenalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837