missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 76857-14-2 |
| Molekylær formel | C4NNa3O3S2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Sodium Salt (1:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO3S2.3Na/c6-2-1(3(7)8)4(9)10-5-2;;;/h9H,(H,5,6)(H,7,8);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c([O-])nsc1[S-] |
| IUPAC navn | trisodium;3-oxido-5-sulfido-1,2-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.15 |
| Formel vægt | 242.9013 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?