missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydro-5-benzofuranethanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-5-benzofuranethanol-d4 |
| CAS | 1185079-36-0 |
| Molekylær formel | C10H8D4O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7,11H,3-6H2/i3D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc2OCCc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?